About this item
Overdracht en uitgifte van grote hoeveelheden.
- Debiet 0,71/2,1 tot 42 LPM met B/T-slangen - debiet hangt af van het toerental van de aandrijving en de maat van de slangen
- Het Rapid-Load®-occlusiemechanisme van de pompkop schuift het occlusiebed uit de weg voor eenvoudig plaatsen van de slang en verbeterde slangocclusie
- Geschikt voor B/T PerfectPosition™-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
- Vergrendelingsschakelaar schakelt de stroom uit om de aandrijving te stoppen wanneer de deur wordt geopend
Masterflex® B/T®-aandrijvingen zijn de beste keuze voor toepassingen met een hoog debiet voor bulkoverdracht. Hun duurzame constructie zorgt voor een lange levensduur met minimaal onderhoud. De stevige constructiematerialen omvatten roestvrij staal/koolstofstaal, een gegoten aluminium behuizing met een epoxy-poedercoating en Nylatron®-rollen voor robuuste betrouwbaarheid.
Alle B/T-aandrijvingen zijn voorzien van een nieuwe en verbeterde Rapid-Load®-pompkop voor snelle en gemakkelijke slangwisselingen. Het herontworpen occlusiemechanisme biedt een verbeterd slangretentiemechanisme dat de slang stevig op zijn plaats houdt om het laadproces verder te vereenvoudigen. PerfectPosition™-slangen bieden verbeterde prestaties bij toepassingen met hogere druk en zorgen voor een langere levensduur van de slangen.
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min (11,1 gal./min)
- Stroom:230 VAC; 50/60 Hz; 3,3 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Analog
- Frequentie:50/60 Hz
- Aantal kanalen:1
- Pump series:B/T
- Spanning:230 VAC
- Omschrijving:B/T® Analog Drive, Washdown, 12 to 321 rpm; 230 VAC
- Hoogte:400 mm
- Lengte:442 mm
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Model:77111-67
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Min. flow rate per channel:710 ml/min
- Min. RPM:12 rpm
- Motor hp:1/2
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:Yes
- Stroom:3,3 A
- IP-klasse:IP 56
- Motor:370 W
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:686 mm
- Housing material:Cast-aluminium with epoxy-powder coating
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:321 rpm