Masterflex® Console Gear Pump Drive for Micropump A-Mount Pump Head, 5,850 ml/min; 230 VAC
MFLX75211-17-EU
2 year warranty
Eenvoudige variabele snelheidsregeling kan veel vloeistofbehandelingstoepassingen aan.
- 100:1 snelheidsregelingsbereik regelt de stroom over een breed bereik
- Maximaal continu debiet mogelijk met Micropump® A-gemonteerde pompkoppen
- Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
- Met een aparte aan/uit-schakelaar kunt u de snelheidsinstelling behouden wanneer u de aandrijving in- of uitschakelt; LED op het voorpaneel geeft aan dat de stroom is ingeschakeld
- Afstandsbediening van start/stop via DB9-connector aan de achterkant van de omvormer
- Maximum flow rate of 5,850 mL/min depending on pump head selected
- Powered by 230VAC
Compacte, kosteneffectieve aandrijving biedt een eenvoudige variabele snelheidsregeling voor veel vloeistofbehandelingstoepassingen, van algemene overdracht tot filtratie tot chemische injectie. Combineer met een A-gemonteerde tandwielpompkop voor een pulsvrije vloeistofstroom.
: Pump head is not included.
- Maximale stroomsnelheid:5850 ml/min
- Stroom:230 VAC; 50/60 Hz
- Min. debiet:0,85 ml/min
- Omschrijving:Masterflex® Console Gear Pump Drive for Micropump A-Mount Pump Head 5,850 mL/min; 230VAC
- Hoogte:13,4 cm
- Lengte:23 cm
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle continuous:Yes
- Enclosure IP rating:IP 22
- Min. motor RPM:50 rpm
- Motor enclosure type:Painted steel and ABS plastic
- Motor hp:1/20
- Remote control input:Start/stop
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:18,3 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:5000 rpm
Frequently Bought Together