Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX77976-42-EU
- MFLX77976-40-EU
- Aantal kanalen:
- 2
- 2
- Aantal rollen:
- 8
- 8
- Type bediening:
- Digital
- Digital
- Min. debiet:
- 0,193 ml/min
- 0,007 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 66
- IP 66
- Anti-druppel:
- Yes
- Yes
- Cloud verbonden:
- Yes
- Yes
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Aandrijving:
- 07576-40 (L/S® MasterSense™ Process Drive with EtherNet/IP™ Profibus and MasterflexLive®)
- 07576-40 (L/S® MasterSense™ Process Drive with EtherNet/IP™ Profibus and MasterflexLive®)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 0.1
- 0.1
- Open-head sensor:
- Yes
- Yes
- Pump series:
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- Profibus, EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Profibus, EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Sensor input:
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):
- ±0.2% full scale
- ±0.2% full scale
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 15, 24, 35
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17
- Washdown capable:
- Yes
- Yes
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Een zeer nauwkeurig tafelmodel pompsysteem voor doseren, doseren en vullen/afwerken.
- Offsetrollen en planetaire tandwieloverbrenging zorgen voor doseernauwkeurigheid (±0,5%), lage pulsatie en een lange levensduur van de slang
- Masterflex dubbele Y-buizensets zorgen voor een goede retentie, herhaalbaarheid en nauwkeurigheid
- 250 tpm maximale snelheid; doseervolumes vanaf <0,5 mL to >500 ml
- Onderhoudsvriendelijke slangen: planetaire aandrijfrollen verminderen de weerstand van de slangen, waardoor de levensduur van de slangen wordt verlengd en het risico op voortijdige defecten aan de slang wordt verkleind
- Fluisterstille werking vermindert extra geluid op de vloer of in het lab
- Autoclaveerbare pompkop; getest tot 10 cycli zonder enig verlies van stroom of nauwkeurigheidsprestaties
De Masterflex® UltraPharm™ L/S®-pompkop, deel van de Masterflex® productlijn, is ontworpen voor op maat gemaakte oplossingen voor gebruik in de vul-/afwerkstap. Deze pompkop produceert een zachte, lage puls en zeer nauwkeurige dosering en stroom om optimale integriteit en uniformiteit te garanderen. Ontworpen met offset-rollen, zorgt de pompkop voor een lineaire stroom over het hele stroombereik. Terwijl één rol vloeistof door één been van de dubbele Y-slangenset trekt, duwt de andere rol vloeistof door het andere been. Ook zorgen dubbele kanalen voor een lager toerental om 'enkelkanaals' stroomsnelheden te bereiken. Een lager toerental betekent minder afschuifkrachten om de vloeistof- en moleculaire integriteit te behouden.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
- Maximale stroomsnelheid:998 ml/min
- Stroom:90 to 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Cloud verbonden:Yes
- Type bediening:Digital
- Min. debiet:0,193 ml/min
- Aantal kanalen:2
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ and Profibus Compatible with MasterflexLive®, with Masterflex Ultrapharm™ Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 to 260 VAC
- Hoogte:27,9 cm
- Lengte:46,6 cm
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 66
- Min. RPM:0.1
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:Profibus, EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35
- Washdown capable:Yes
- Sensor input:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0.2% full scale
- Aandrijving:07576-40 (L/S® MasterSense™ Process Drive with EtherNet/IP™ Profibus and MasterflexLive®)
- Aantal rollen:8
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77312-12 (Masterflex Ultrapharm™ for L/S® High-Performance Precision Tubing with Open-Head Sensor, SS Housing, SS Rotor)
- Breedte:23,6 cm
- Housing material:Stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:250