Masterflex® Fitting, PVDF Body with Polypropylene Insert, Female Luer Lock x Three-Way Stopcock
MFLX40619-99
Bouw lekvrije vloeistofbehandelingssystemen.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Ontworpen voor snelle en eenvoudige montage met flexibele slangen
Deze eenrichtingskranen hebben een volledig zwarte PVDF-constructie.
- Flow pattern:Three-Way
- Omschrijving:Fitting, PVDF Body with Polypropylene Insert, Female Luer Lock x Three-Way Stopcock
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:Natural PVDF, Polypropylene
- VPE:1
- Inlet port:Female Luer Lock
- Outlet port:Female Luer Lock
Frequently Bought Together