FLEX MONOCLONAL MOUSE ANTI-HUMAN , CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN, CLONE II-7, READY-TO-USE 1 * 12 mL
Catalogus # DAKOGA62261-2
Leverancier: Dako
FLEX MONOCLONAL MOUSE ANTI-HUMAN , CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN, CLONE II-7, READY-TO-USE 1 * 12 mL
Catalogus # DAKOGA62261-2
Leverancier: Dako
Frequently Bought Together
VWR® Cryoboxes, Cardboard, 136×136 mm, with Full Labelling
Leverancier: VWR Collection
Cryoboxen, 133×133 mm
Leverancier: TENAK
VWR®, Inzetstukken voor Cryo-Coderdoppen
Leverancier: VWR Collection
Cryovials, Cryovial®
Leverancier: Simport Scientific
VWR®, Cryoboxen, karton, 136x136 mm
Leverancier: VWR Collection
Chromatografiepapier van cellulose, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Centrifugeerbuisjes
Leverancier: Simport Scientific
Lids for Greiner 1536-well microplates
Leverancier: Greiner Bio-One
CARTON TABS WITH ALUMINIUIM 12MM PK 100 1 * 100 ST
Leverancier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Microcentrifugebuisjes, 0,5/1,5/2,0 ml
Leverancier: Brand
Petrischalen, voor eenmalig gebruik
Leverancier: KARTELL
Storage tubes, 2D barcoded, Matrix™
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
All-day cooling and freezing workstations, Corning® CoolBox™ XT
Leverancier: Corning
VWR®, Gekleurde Dop-Inzetstukken voor Cryogene Flesjes
Leverancier: VWR Collection
Microcentrifugebuisjes
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Cryoboxes B10/B12/B20
Leverancier: GLW