Masterflex® Analog Gear Pump System, 0.017 mL/rev, PTFE Seal; 230 VAC
Catalogus # MFLX74013-77
Leverancier: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
Over dit artikel
Eenvoudige variabele snelheidsregeling kan veel vloeistofbehandelingstoepassingen aan.
- 100:1 snelheidsregelingsbereik regelt de stroom over een breed bereik
- Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
- Met een aparte aan/uit-schakelaar kunt u de snelheidsinstelling behouden wanneer u de aandrijving in- of uitschakelt; LED op het voorpaneel geeft aan dat de stroom is ingeschakeld
- Afstandsbediening van start/stop via DB9-connector aan de achterkant van de omvormer
- Flow rate of 0.017 mL/rev
Compacte, kosteneffectieve aandrijving biedt een eenvoudige variabele snelheidsregeling voor veel vloeistofbehandelingstoepassingen, van algemene overdracht tot filtratie tot chemische injectie. Handig gekoppeld aan een A-gemonteerde tandwielpompkop voor een pulsloze vloeistofstroom.
- Stroomsnelheid:0,017 ml/rev
- Maximale stroomsnelheid:85 ml/min
- Stroom:230 VAC; 50/60 Hz
- Hoogte:13,4 cm
- Lengte:23 cm
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle continuous:Yes
- Enclosure IP rating:IP 22
- Min. motor RPM:50 rpm
- Motor hp:1/10
- Remote control input:Start/Stop via Contact Closure
- Garantie:1 year
- Body material:316 Stainless Steel
- VPE:1
- Breedte:18,3 cm
- Electrical plug type:No
- Max. motor RPM:5000 rpm
Frequently Bought Together