Over dit artikel
Hoogwaardige en duurzame slangen voor zeer zuivere toepassingen.
- Echte Masterflex®-pompslangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Zachte, lage pulsatie en nauwkeurige dosering en flow bij gebruik in de Masterflex Ultrapharm™ L/S®-pompkop
- De langste levensduur van de pomp en de minste spallatie in vergelijking met siliconen of veel andere TPE-slangen
- Ideaal voor gevoelig celwerk
- Vrij van DEHP-ftalaten en halogeenpleisters om de vloeistofzuiverheid te beschermen
- Voldoet aan de vereisten van USP Klasse VI en voldoet aan de FDA
Hogere doseer- en doseernauwkeurigheid zijn essentieel in bepaalde bioprocestoepassingen. De Masterflex® L/S® dubbel-Y-pompslang die wordt gebruikt in combinatie met de Masterflex Ultrapharm™-pompkop, deel van de Masterflex® productlijn, is speciaal ontworpen om in de vul-/afwerkstap te passen. De Masterflex Ultrapharm™-pompkop maakt gebruik van offsetrollers en gepatenteerde Masterflex® double-y-slangensets en produceert een zachte, lage pulsatie en zeer nauwkeurige dosering en stroming om de grootste productintegriteit en uniformiteit te garanderen.
Toepassingen: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische biotech en algemeen laboratorium
Eigenschappen: Warmtelasbaar, uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, doorschijnend helder tot lichtwit
Kies onze Puri-Flex®-slangen voor weinig spallatie, lage eiwitbinding en een lange levensduur van de slang. Deze slang is ideaal voor cel- en weefselkweekwerk en farmaceutische biotech en voldoet aan de nalevingsnormen van USP Klasse VI en FDA 21 CFR 177.2600 en 177.1810. Puri-Flex®-slangen hebben een werktemperatuurbereik van –58 tot 275 °F (–50 tot 135 °C). Slangen kunnen worden gesteriliseerd in een autoclaaf tot 275 °F (135 °C), ethyleenoxide of gammastraling tot 4,5 Mrad.
Kies op basis van uw toepassingsbehoeften Precisieslangen of High-Performance precisieslangen. High-Performance precisieslangen hebben een dikkere wand die de drukopwekking van de zuigkracht en de mogelijkheid om stroperige vloeistoffen te verpompen verbetert.
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Maximumtemperatuur:135 °C (275 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:High-Performance Precision Pump Tubing, Double-Y Elements for Masterflex Ultrapharm™ Pump Head, Puri-Flex®, L/S 24
- Environmentally Preferable:
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–30 °C (–22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisatie:EtO, autoclave up to 135 °C (275 °F), or gamma irradiation up to 4,5 Mrad
- Slangmateriaal:Puri-Flex®
- VPE:1
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24