Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, B/T 90; 10 ft
Catalog # MFLX96400-90
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Zorg voor optimale prestaties van uw Masterflex®-pomp.
- Uitstekende biocompatibiliteit
- Geen additieven, weekmakers of DOP; geurloos en niet-toxisch, schimmelbestendig
- Geen smaak gegeven aan getransporteerde vloeistoffen
- Zeer goed bij lage temperaturen
- Weer-, ozon-, corona- en stralingsbestendig
- Minimale neiging om een set te nemen
- PerfectPosition™-retentiemarkeringen voor de slang geven de exacte plaatsing van de slang in de pompkop aan voor de beste prestatie en levensduur van de slang
- Op maat geëxtrudeerd om te passen op Masterflex® B/T®-pompen en pompkoppen uit de 77110- en 77111-serie
- Ontworpen voor een lange levensduur in peristaltische pomptoepassingen
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min
- Buis int.Ø:19,00 mm (0,748")
- Max. druk:2,4 bar (35 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:B/T
- Omschrijving:peroxide-cured silicone tubing, B/T 90, 10 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:96400-90
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Peroxide-cured silicone
- VPE:10 Feet
- B/T Masterflex slangmaat:90
- Hose barb size:0,75"
Frequently Bought Together