Masterflex® Magnetic Drive Centrifugal Pump, 68 GPM/59 ft, Polypropylene; 230/460 VAC
Catalog # MFLX75226-35
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Heavy-duty waaierspindel en gecanneleerde waaier combineren voor efficiënte koeling.
- Pompen verkrijgbaar met of zonder 56 C-face motoren — installeer de motor die u nodig hebt!
- Pompen met motor zijn kortgekoppeld voor eenvoudige installatie en onderhoud
- Ideaal voor vloeistofoverdracht of circulatie - gebruik pompen voor chemische verwerkingsinstallaties en water- en afvalwaterbehandelingscentra
- Ingekapselde magneet
Alle pompen met motoren zijn ingesteld voor vaste bedrading en zijn geschikt voor gebruik bij 50/60 Hz.
Delivery: Inclusief kabeldoos voor hardwiring.
- Maximale stroomsnelheid:257,4 L/min (68 gal./min)
- Stroom:230/460 VAC; 60 Hz; 3,2/1,6 A; 3 phase
- Max. druk:7,6 bar (110 psi)
- Max. viscositeit:140 cP
- Omschrijving:Mag Drive PP Centrifugal Pump; 68 gal./min/59 ft, 230/460V
- Hoogte:19,1 cm
- Lengte:42,2 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:75226-35
- Wetted materials:PP pump head and impeller, ceramic shaft, carbon fiber-filled PTFE thrust ring and sleeve bearings; EPDM (Nordel) O-ring
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1,5 NPT(F)
- Motor hp:1
- Motor type:TEFC
- Maximumtemperatuur:71 °C (160 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:22 cm
- Max. head:18 m (59 ft.)
Frequently Bought Together