Masterflex® Magnetic Drive Centrifugal Pump, 32 GPM/11.3 ft, Polypropylene
Catalogus # MFLX75226-10
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Heavy-duty waaierspindel en gecanneleerde waaier combineren voor efficiënte koeling.
- Pompen verkrijgbaar met of zonder 56 C-face motoren — installeer de motor die u nodig hebt!
- Pompen met motor zijn kortgekoppeld voor eenvoudige installatie en onderhoud
- Ideaal voor vloeistofoverdracht of circulatie - gebruik pompen voor chemische verwerkingsinstallaties en water- en afvalwaterbehandelingscentra
- Ingekapselde magneet
- Maximum flow rate 32 GPM
- Maximum feet of head 37 ft
Alle pompen met motoren zijn ingesteld voor vaste bedrading en zijn geschikt voor gebruik bij 50/60 Hz.
Levering: Inclusief kabeldoos voor hardwiring.
- Maximale stroomsnelheid:121,1 L/min (32 gal./min)
- Max. druk:7,6 bar (110 psi)
- Max. viscositeit:140 cP
- Omschrijving:Mag Drive PP Centrifugal Pump Head; 32 gal./min/11,3 ft
- Hoogte:17,5 cm
- Lengte:17 cm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:75226-10
- Wetted materials:PP pump head and impeller, ceramic shaft, carbon fiber-filled PTFE thrust ring and sleeve bearings; EPDM (Nordel) O-ring
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1 NPT(F)
- Maximumtemperatuur:71 °C (160 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:16,8 cm
- Max. head:11,3 m (37 ft.)
Frequently Bought Together