About this item
Uitlopende uiteinden voor eenvoudige montage van verlengslangen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Pthalaatvrij, PVC van USP-klasse VI
- Zeer lage gasdoorlaatbaarheid
Two-Stop Flared PVC kleurgecodeerde autoanalyseslang voor Ismatec®-pompen is USP Klasse VI-slang die ftalaatvrij is. Het heeft een lange pomplevensduur en vertoont een breed scala aan zuur- en chemische weerstand, waardoor het een ideale keuze is voor de farmaceutische industrie. Plasticizer is zeer stevig in het materiaal gebonden, waardoor wordt voorkomen dat chemische componenten in het medium dat wordt getransporteerd uitlogen, waardoor de steriliteit behouden blijft. De slang is transparant, waardoor visuele observatie van de inhoud van de slang mogelijk is. Het biedt ook een zeer lage gasdoorlaatbaarheid en is bestand tegen inhoud onder hoge druk.
Tubing wordt ook wel TAAT/microbore en autoanalyse genoemd.
- Buis int.Ø:0,51 mm
- Max. druk:1,74437428 bar (25,3 psi)
- Kleur:transparant
- Omschrijving:Pump Tubing with Flared Ends, 2-Stop, Puri-Clear™ LL, 0,51 mm ID; 12/PK
- Lengte:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:1,25 ft.
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Slangmateriaal:Puri-Clear™ LL
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Yellow