Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Viton®, 1.42 mm ID, 15" L; 12/PK
Catalogus # MFLX96428-34
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Tubing Inner Diameter: 1.42 mm
Toepassingen: Zuur- en oplosmiddeloverdracht; werk op hoge temperatuur
Eigenschappen: Ondoorzichtig zwart
Hars certificering: Tubing is vervaardigd volgens GMP
Temperatuurbereik: –8 to 400 °F (–13 to 204 °C)
Steriliteit: Bij 480 °F (249 °C) gedurende 16 uur in een circulerende heteluchtoven
De totale lengte van de stopslang uit de Viton® 97628-serie is 12" (304 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 180 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Maximale stroomsnelheid:67 ml/min
- Buis ext.Ø:3,12 mm (0,122")
- Buis int.Ø:1,42 mm (0,056")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:205 °C (401 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Microbore 2-Stop Tube Sets, Viton®, 1,42 mm ID; Pack of 12
- Lengte:381 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:96428-34
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Tubes per pack:12
- Min. temperatuur:–32 °C (–25 °F)
- Slangmateriaal:Viton® FDA-compliant
- VPE:12
- C/L Masterflex slangmaat:34
- Kleurgecodeerde stoppen:Yellow/Yellow
- L/S Masterflex tubing size:34
Frequently Bought Together