Uitstekende keuze voor toepassingen met peristaltische slangen onder hoge druk en weinig spallatie.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ontworpen voor een lange levensduur in peristaltische pomptoepassingen
- Uniek composiet van geëxpandeerd PTFE en met platina uitgeharde siliconen
Toepassingen: Chemische, kritische farmaceutische en biofarmaceutische verwerkingstoepassingen
Eigenschappen: Hoge veerkracht en sterkte, lage spallatie en gasdoorlaatbaarheid. Ondoorzichtig.
Certificeringen: Voldoet aan USP Klasse VI, voldoet aan REACH en RoHS en is vervaardigd in een cleanroom van klasse 7 (ISO 146441-1), onder cGMP-gecertificeerd volgens ISO 13485 en 15378.
Temperatuurbereik: -40 tot 150 °C
Steriliteit: Autoclaaf, CIP/SIP
De Ismatec® GORE® STA-PURE®-serie PCS-pompslang is een composiet van met platina uitgeharde siliconen en ePTFE en biedt superieure flexibiliteit voor langere productiecycli en minder slangbreuken, zelfs bij drukken tot 100 psig. Langdurige tests toonden aan dat deze slangsamenstelling meer dan 1000 uur meegaat bij 200 tpm (6000 uur bij 100 tpm). Door de langere levensduur van de pomp is het niet meer nodig om de slangen door de pompkop te draaien, wat tijd en onderhoud bespaart. Versies met enkelvoudig element en dubbel-Y-element beschikbaar.
Er moet een technische vragenlijst worden ingevuld voordat de eerste bestelling kan worden uitgevoerd.
- Buis int.Ø:8,00 mm (0,315")
- Maximumtemperatuur:150 °C (302 °F)
- Pump series:Ismatec
- Kleur:wit
- Omschrijving:Pump Tubing, GORE® STA-PURE® Series PCS, 8,0 mm ID x 11,2 mm OD; 355 mm L
- Lengte:0,355 m
- Environmentally Preferable:
- GMP compliant:Yes
- Regulatory approvals:ADCF;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:–40 °C (–40 °F)
- Sterilisatie:Autoclave
- Garantie:Out of box
- Series:Ismatec
- Clarity:Opaque
- Slangmateriaal:GORE® STA-PURE®
- VPE:1