Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Bestand tegen ozon en UV-licht - barst, zwelt of verhardt niet
- Lange levensduur, uitstekende weerstand tegen vermoeidheid door buiging
- Inner diameter: 0.89 mm
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u driestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
Drie vooraf bevestigde slangstops geven u twee secties - wanneer een sectie van de slang moe wordt, is een nieuwe sectie klaar voor gebruik. De stops op de driestopslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik driestopslangen met een van de Ismatec® minicartridgepompen en pompkoppen. Minicartridges zijn bestand tegen drukken tot 22 psi.
De Tygon® brandstof- en smeermiddelslang is bestand tegen ozon en UV-licht, bestand tegen barsten, zwellen en verharden. Het is ideaal voor toepassingen met aceton, methylethylketon (MEK) en andere zeer agressieve chemicaliën. Het heeft een geel uiterlijk, heeft een temperatuurbereik van -70 tot 52 °C en heeft een pomplevensduur van ongeveer 1000 uur bij 100 tpm.
De totale lengte van Tygon® Fuel and Lubricant F-4040-A 95715-serie stopslang is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:0,89 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 3-Stop, Tygon® Fuel and Lubricant, 0,89 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:95715-26
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0291-AI
- Slangmateriaal:Tygon® Fuel and Lubricant
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Orange