Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® Fuel and Lubricant, 0.89mm ID; 12/PK
Catalogus # MFLX95703-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Speciaal ontworpen om koolwaterstoffen, aardolieproducten of destillaten te vervoeren
- Transparante gele kleur
- Inner diameter: 0.89 mm
Verschijning: Ondoorzichtige temperatuur: -70 tot 52 °C Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur Voordelen: Lange levensduur, uitstekende weerstand tegen vermoeidheid door buiging Toepassing: Geschikt voor toepassingen met aceton, methylethylketon (MEK) en andere zeer agressieve chemicaliën De totale lengte van Tygon Fuel & Lubricant F-4040-A 95715 -serie stopslang is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang. Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:0,89 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® Fuel and Lubricant, 0,89mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:95703-26
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0161-AI
- Slangmateriaal:Tygon® Fuel and Lubricant
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Orange
Frequently Bought Together