Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® Fuel and Lubricant, 0.64mm ID; 12/PK
Catalog # MFLX95703-22
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Speciaal ontworpen om koolwaterstoffen, aardolieproducten of destillaten te vervoeren
- Transparante gele kleur
Verschijning: Ondoorzichtige temperatuur: -70 tot 52 °C Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur Voordelen: Lange levensduur, uitstekende weerstand tegen vermoeidheid door buiging Toepassing: Geschikt voor toepassingen met aceton, methylethylketon (MEK) en andere zeer agressieve chemicaliën De totale lengte van Tygon Fuel & Lubricant F-4040-A 95715 -serie stopslang is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang. Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:0,64 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® Fuel and Lubricant, 0,64mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:95703-22
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0159-AI
- Slangmateriaal:Tygon® Fuel and Lubricant
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/White
Frequently Bought Together