Masterflex® L/S® High-Performance Head with Open-Head Sensor for Precision Tubing
Catalogus # MFLX77252-60
Leverancier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Patented design
Over dit artikel
Het geheel nieuwe gepatenteerde ontwerp zorgt voor snellere slangwisselingen en verbeterde ergonomie.
- Slangocclusie is automatisch en geoptimaliseerd wanneer de pompkop gesloten en vergrendeld is - slangen in 15 seconden of minder laden
- Debieten tot 3400 ml/min - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
- Druk tot 150 psi (10,3 bar) met L/S hogedruk (HP) pompslangen
- Versterkte nylon behuizing en occlusiebed met roestvrijstalen rotor/rolconstructie
- Compatibel met alle 1/10 pk L/S-aandrijvingen die geschikt zijn voor twee of meer pompkoppen
- Compact ontwerp voor efficiënt gebruik van de ruimte
De L/S® High-Performance pompkoppen bieden een betere zuighoogte, overdracht van stroperige vloeistof en een langere levensduur van de slangen. Slangen gaan aan dezelfde kant van de pompkop in en uit, zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangesloten op de inlaat en uitlaat van de slang. Koppen zijn niet compatibel met de 07554-serie L/S Economy Console-drives.
US- Gepatenteerd nr. 10.578.096.
Levering: Inclusief bevestigingsmateriaal.
- Maximale stroomsnelheid:2812 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® High-Performance Head with Open-Head Sensor for Precision Tubing
- Hoogte:101 mm
- Lengte:69 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:77252-60
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:Yes
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,9 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:3 ml
- Volume per revolution with L/S 18 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,9 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:3
- Breedte:146 mm
- Housing material:Glass-filled nylon PA
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together