Masterflex® Microflex® Pump Head Assembly with 3-Rollers
Catalog # MFLX77122-80
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Eenvoudig wisselen van slangen, zelfs in krappe ruimtes.
- Compact ontwerp voor efficiënt gebruik van de ruimte
- De Microflex-pompkop is geschikt voor doorlopende slanglengtes voor schone stromingstrajecten
De Microflex®-pompkop heeft drie of vier rollers en een brede occlusiehoek die voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang. Het laden van de slang gaat snel en eenvoudig: open de kopkap en laat het occlusiebed in één beweging los: plaats de slang, sluit de kap en u bent klaar om te pompen.
- Aantal kanalen:1
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Microflex® Pump Head Assembly with 3-Rollers
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:77122-80
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, and 2,79 mm ID microbore tubing
- Washdown capable:No
- IP-klasse:IP 22
- Aantal rollen:3
- Garantie:3 Months
- VPE:1
Frequently Bought Together