Masterflex® Fitting, Natural Polypropylene, Elbow, Hosebarb to Thread, 3/8" ID x 3/8" NPT(M); 100/PK
Catalogus # MFLX40640-60
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Connection Type: 3/8" ID x 3/8" NPT(M)
Kniekoppelingen met weerhaken zijn ontworpen voor snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap. Combineer deze eenvoudige en voordelige fittingen met onze flexibele slangen voor gebruik in uw lagedruktoepassingen (meestal minder dan 30 psi).
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):3/8"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:Elbow
- Thread size NPT(M) (port 1):3/8"
- Omschrijving:Fitting, Natural Polypropylene, Elbow, Hosebarb to Thread, 3/8" ID x 3/8" NPT(M); 100/PK
- Seq:27
- Environmentally Preferable:
- Model:40640-60
- Orifice dimensions:0,25"
- Sterilisatie:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Garantie:Out of box
- VPE:100
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together