Masterflex® Fitting, Natural Polypropylene, Tee, Hose Barb to Threaded Adapter, 1/2" ID x 1/2" ID x 1/4" NPT(M); 10/PK
Catalogus # MFLX40610-76
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Specificaties
Bekijk alle productconfiguraties- Catalog No:
- MFLX40610-76
- MFLX40610-74
- MFLX40610-85
- MFLX40610-77
- MFLX40610-86
- MFLX40610-72
- MFLX40610-78
- MFLX40610-73
- MFLX40610-79
- MFLX40610-75
- MFLX40610-88
- MFLX40640-81
- MFLX40640-78
- MFLX40640-75
- MFLX40610-83
- MFLX40610-82
- MFLX40640-73
- MFLX40610-87
- MFLX40624-09
- Model:
- 40610-76
- 40610-74
- 40610-85
- 40610-77
- 40610-86
- 40610-72
- 40610-78
- 40610-73
- 40610-79
- 40610-75
- 40610-88
- 40640-81
- 40640-78
- 40640-75
- 40610-83
- 40610-82
- 40640-73
- 40610-87
- 40624-09
- Orifice dimensions:
- 0,34375"
- 0,125"
- 0,25"
- 0,125"
- 0,34375"
- 0,125"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,34375"
- 0,125"
- 0,78125"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,125"
- 0,5625"
- 0,34375"
- 0,25"
- 0,5625"
- 0,25"
- Sterilisatie:
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Garantie:
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Momenteel aan het bekijken
Specificaties
Over dit artikel
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Connection Type: 1/2" ID x 1/2" ID x 1/4" NPT(M)
Deze T-adapters helpen u bij het installeren van uw flexibele slangleidingen in stijvere leidingen met schroefdraad. Kies de maat en het materiaal die passen bij uw toepassingsbehoeften.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):½"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:T
- Omschrijving:Fitting, Natural Polypropylene, Tee, Hose Barb to Threaded Adapter, ½" ID × ½" ID × ¼" NPT(M); 10/PK
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:40610-76
- Orifice dimensions:0,34375"
- Sterilisatie:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Garantie:Out of box
- VPE:10
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together