Masterflex® Fitting, PVDF, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1/8" ID x 1/8" NPT(M); 10/PK
Catalogus # MFLX30704-07
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Snelle en eenvoudige installatie zonder gereedschap.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Connection Type: 1/8" ID x 1/8" NPT(M)
Prikkeldraadfittingen zijn ontworpen voor snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap. Combineer deze eenvoudige, voordelige fittingen met onze flexibele slangen voor gebruik in uw lagedruktoepassingen (meestal minder dan 30 psi). PVDF-materiaal heeft een uitstekende chemische weerstand met een breed temperatuurbereik. Steriliseren via ethyleenoxide of autoclaaf.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):1/8"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:Straight
- Thread size NPT(M) (port 1):1/8"
- Omschrijving:Fitting, PVDF, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1/8" ID x 1/8" NPT(M); 10/PK
- Seq:25
- Environmentally Preferable:
- Model:30704-07
- No. of ports:2
- Orifice dimensions:3,175 mm (0,125")
- Sterilisatie:Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- VPE:10
- Fitting material:PVDF
Frequently Bought Together