Masterflex® Gold-colored IDentifier Hinge Clamp, 1-1-1/2" Clamp Size, 304 SS; 1/EA
Catalogus # MFLX30562-52
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Gemakkelijke visuele identificatie van kritieke verbindingen voor beoordeling in uw proces.
- Gemaakt van goudkleurig 304 roestvrij staal
Deze goudkleurige sanitairklemmen zijn van een afstand gemakkelijk te onderscheiden van standaard RVS klemmen, zijn qua grootte en functie identiek en kunnen door elkaar gebruikt worden met standaard RVS klemmen. De klemmen zijn voorzien van een TiN-coating (titaniumnitride). Klemmen zijn verkrijgbaar in verschillende maten.
- Connection type:Sanitary
- Omschrijving:Gold-coloured Identifier Hinge Clamp, 1-1-1/2" Clamp Size, 304 SS; 1/EA
- Materiaal:Roestvrij staal 304
- Environmentally Preferable:
- Sanitary clamp size (port 1):1-1/2"
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Klemtype:Sanitary
Frequently Bought Together