Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head with Long-Shaft for Precision Tubing, 6-Roller, PARA Housing, SS Rotor
MFLX07514-60
2 year warranty
Bespaar tijd met snelle slangwissels en minder onderhoud.
- Dankzij het nieuwe ontwerp en het automatisch vasthouden van de slang kunnen meerdere slangmaten worden gebruikt: verwissel de slang zonder de kop van de aandrijving te verwijderen
- Rotor is gemaakt van roestvrij staal (SS) voor verbeterde duurzaamheid
Deze L/S® Easy-Load® II-pompkop is, in combinatie met een Masterflex® L/S®-aandrijving of een compatibel systeem, ontworpen om een eenvoudig, gebruiksvriendelijk peristaltisch pompsysteem te bieden. De pompkop is geschikt voor verschillende slangmaten voor een breed scala aan debieten.
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Easy-Load® Pump Head with Long-Shaft for Precision Tubing, 6-Roller, PARA Housing, SS Rotor
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:07514-60
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:6
- Housing material:Polyarylamide (PARA)
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together