Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, L/S® 35
Catalogus # MFLX07035-91
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for use with L/S® Standard Pump Head 07035-21
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, L/S® 35 Tubing
- Seq:32
- Environmentally Preferable:
- Model:07035-91
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S 35
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together