Masterflex® Replacement rotor assembly for L/S Standard long-shaft pump heads: 0701X-10, -50
Catalogus # MFLX07013-76
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Omschrijving:Replacement rotor assembly for L/S Standard long-shaft pump heads: 0701X-10, -50
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:07013-76
- VPE:1
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together