Over dit artikel
Combineert biocompatibiliteit van siliconen met chemische weerstand vergelijkbaar met Tygon®.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Zeer lage eiwitbinding
- Smeltlasbaar, lasbaar
- Voordelige slangen
- Tubing Size: L/S 25
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik dat hoge prestaties en een lange levensduur vereist
Eigenschappen: Uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, dekkend wit
Onze bulkslangen worden geleverd in handige koffers met maximaal 20 verzegelde zakken slangen (afhankelijk van de slangmaat). Bulkslangen elimineren individuele kartonnen dozen, verkorten de uitpaktijd en besparen u geld op verzending. Tubing wordt geleverd in zakken van 25 ft
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:1000 ml/min
- Buis int.Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Bulk-Packed Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 25; 20 Bags of 25 ft/Bg
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:06436-25
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:C-Flex®
- VPE:20
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:25