Masterflex® I/P® Spooled Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 26; 400 ft
Catalogus # MFLX06427-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Behoud flexibiliteit bij extreme temperaturen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ultraglad binnenoppervlak resulteert in minder extraheerbare stoffen
- I/P® 26 tubing has a 1/4” (6.4 mm) inner diameter
- Accepts 1/4” hose barb for tubing connection
Masterflex® C-Flex® Precision-pompslangen bieden verbeterde biocompatibiliteit met een langere pomplevensduur. Deze slang is niet-pyrogeen, niet-cytotoxisch en niet-hemolytisch en beschermt de zuiverheid van uw vloeistof. C-Flex-slangen zijn smeltlasbaar en lasbaar en zijn ideaal voor biofarmaceutische verwerking en opslag en botanische productie.
Spoelen bevatten doorlopende pompslangen, zodat u de exacte lengte kunt afsnijden die nodig is en verspilling voorkomt.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:4000 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:2,06 bar (30 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Spooled Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 26; 400 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06427-26
- Length per pack:121,9 m (400 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:C-Flex®
- VPE:400 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26
Frequently Bought Together