Masterflex® I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® E-Food, I/P 70; 50 ft
Catalog # MFLX06418-70
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
De favoriete slang van de voedingsindustrie.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Gladde, niet-poreuze binnenboring voorkomt dat deeltjes vast komen te zitten en minimaliseert microbiële groei
- I/P® 70 tubing has a 3/8” (9.5 mm) inner diameter
- Accepts 3/8” hose barb for tubing connection
Masterflex® Tygon® E-Food High-Performance Precision-pompslangen zijn niet-bevochtigend, geurloos, smaakloos en niet-giftig, waardoor ze ideaal zijn voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze slang is bestand tegen agressieve alkalische reinigingsmiddelen en veelgebruikte ontsmettingsmiddelen. Deze slang is ideaal voor voedsel en drank, melk en zuiveltoepassingen en voldoet aan de FDA-, EU Foods-, NSF- en 3-A-normen voor contact met voedingsproducten.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Buis int.Ø:9,50 mm (0,374")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Tygon E-Food (B-44-4X) tubing, I/P 70, 50 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06418-70
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–36 °C (–32 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Tygon® E-Food (B-44-4X)
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- I/P Masterflex tubing size:70
Frequently Bought Together