Over dit artikel
Chemisch bestendige kleppen zorgen voor nauwkeurige vloeistofregeling.
- Vervaardigd in een cleanroom-omgeving
- Procesaansluitingen van NPT(F), compressie en slangpilaar
- Lange levensduur voor de zwaarste toepassingen
Deze pneumatisch bediende kleppen hebben chemisch bestendige, bevochtigde oppervlakken die zijn gemaakt van PTFE - het materiaal bij uitstek voor zowel thermische weerstand als chemisch inerte toepassingen, of veel moeilijk te hanteren media. Deze kleppen worden vaak gebruikt in natte werkbanken en proceswerkstations en zijn ideaal voor DI-water en andere zware toepassingen. Kleppen zijn ideaal voor stroomregeling van zeer zuivere of corrosieve chemicaliën, en hebben een gemeenschappelijke inlaatdrukpoort en twee discrete uitlaatpoorten die worden geactiveerd via een pneumatisch triggersignaal.
Kleppen zijn een ideale oplossing voor stroomregeling in onderzoeks-, biologische, voedsel- en chemische verwerking, evenals halfgeleiderproductie en petrochemische omgevingen.
- Verbindingstype:Compression
- Omschrijving:PTFE Air Operated Valve, 2-way, 1/4" Tube, N/C
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:98516-10
- Wetted materials:PTFE
- Tubing ext.Ø:0,25"
- Maximumtemperatuur:156 °C (240 °F)
- Garantie:1 year
- Orifice:6,35 mm (0,25")
- VPE:1
- Inlet port:1/4" compression
- Outlet port:1/4" compression