Masterflex® High-Viscosity Sanitary Drum Pump, 6 GPM, 39" L Inlet Tube; 230-380/460V
Catalogus # MFLX75220-20
Leverancier: Avantor Fluid Handling
3A Sanitary approval
Over dit artikel
Geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met een viscositeit tot 10.000 cps.
- Progressief caviteitsontwerp zorgt voor eigenschappen met lage afschuiving
- Stroomsnelheden tot 12 GPM (45 LPM)
- 316 roestvrijstalen constructie met PTFE-elastomeren
- Flow rate of 6 GPM, Powered by 230-380/460V TEFC motor
Deze vatpompen zijn speciaal ontworpen voor het overpompen van voedingsmiddelen, farmaceutische producten en cosmetische producten uit vaten, ketels en tanks. Ze bieden een afgiftesysteem met progressieve caviteit, resulterend in een continue materiaalstroom met weinig productdegradatie. Dankzij dit unieke ontwerp kunt u de pomp snel demonteren, reinigen en weer in elkaar zetten.
Levering: Inclusief aandrijving en pompslang.
- Maximale stroomsnelheid:22 L/min (6 gal./min)
- Stroom:230 - 380/460 VAC; 50/60 Hz
- Max. viscositeit:10000 cP
- Omschrijving:High-Viscosity Sanitary Drum Pump, 3A, 39"L Tube, 230-380/460V, 1 1/2HP TEFC, 6 gal./min (22 L/min), 10,000 cps
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:75220-20
- 3A sanitary regulatory approval:Yes
- CE regulatory approval:Yes
- Motor hp:1-1/2
- Tube length, inlet:39"
- UL Canada regulatory approval:Yes
- UL US regulatory approval:Yes
- Motor type:TEFC
- Garantie:1 year
- VPE:1
Frequently Bought Together