Masterflex® FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 32 GPM, 39"L Inlet Tube, TEFC Motor; 220V
Catalogus # MFLX75219-15
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
ETL Canada listed
Over dit artikel
Geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met een viscositeit tot 1000 cps.
- 316 RVS constructie met PTFE elastomeren
- Gemakkelijk schoon te maken met Tri-Clamp® fittingen
- Flow rate of 32 GPM, Powered by 220V TEFC motor
De sanitaire vatpompen zijn ontworpen om laagviskeuze voedingsproducten, farmaceutische materialen en oplossingen voor persoonlijke verzorging over te brengen van vaten, bakken en ketels. Bevochtigde oppervlakken zijn gemaakt van FDA-conforme materialen die een ideale oplossing bieden voor sanitaire toepassingen.
Levering: Inclusief aandrijving en pompslang.
- Maximale stroomsnelheid:121 L/min (32 gal./min)
- Stroom:220 VAC; 50/60 Hz
- Max. viscositeit:1000 cP
- Omschrijving:FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 32 gal./min, 39"L SS Tube; TEFC, 220V
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:75219-15
- Wetted materials:316SS, BUNA N, PTFE
- CE regulatory approval:Yes
- Inlet connection:1 5/8"
- Outlet connection:1 1/4" Tri-Clamp
- Tube length, inlet:39"
- Motor type:TEFC
- Maximumtemperatuur:80 °C (175 °F)
- Garantie:3 years
- VPE:1
- Max. head:10,6 m (35 ft.)
Frequently Bought Together