Masterflex® Instapmodel touchscreen-spuitpompen, Avantor®
Dual Syringe Picoliter Pump, touchscreen control, 27,9 cm, 8,9 cm, 25,4 cm, 0,54 pl/min, 11,7 ml/min, 2, 100 - 240 VAC; 50/60 Hz
Catalogus # MFLX74905-12
CE Compliant
CSA Certified
UL Listed
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Instapmodel touchscreen-spuitpompen, Avantor®
Catalogus # MFLX74905-12
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
CSA Certified
UL Listed
Ga naar:
Product Details & Documents
Biedt plaats aan maximaal twee spuiten in een kosteneffectieve spuitpomp met aanraakscherm.
- Stroombereiken van 0,54 pL tot 88,8 ml/min
- Touchscreen in kleur
- Meerdere pompen in serie schakelen met behulp van de geïntegreerde RS-485
- Gebruik met een spuit van elke fabrikant - glas, roestvrij staal of plastic - van 0,5 ìL tot 60 ml
Deze instappompen bieden functies die normaal gesproken te vinden zijn in duurdere modellen. Op een intuïtief aanraakscherm kunt u alle bedrijfsparameters zien en eenvoudig configuraties maken en oproepen. LED-lampje op het voorpaneel geeft aan wanneer de pomp werkt - zie
Levering: Inclusief Amerikaans netsnoer.
Specificaties
- Stroom:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- Omschrijving:Dual Syringe Picoliter Pump, touchscreen control
- Hoogte:27,9 cm
- Lengte:8,9 cm
- Seq:05
- Breedte:25,4 cm
- Max. flow rate per syringe:11,7 ml/min
- Min. flow rate per syringe:0,54 pl/min
- No. of syringes:2
- Cat. No.:MFLX74905-12
- Nauwkeurigheid:±0,5%
- Model:74905-12
- Garantie:1 year
- Syringe size accepted:0,5 µl - 10 ml
- Productie:USB, ; 15 pin D-sub connector
- Linear force:30 lbs.
- Syringe travel rate:<190,8"
- Reproduceerbaarheid:±0,05%