Masterflex® Close-Coupled Centrifugal Pump, 28 GPM, 316 SS, Low-Flow, TENV; 230 VAC
Catalogus # MFLX72021-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
Over dit artikel
Compacte roestvrijstalen pompen beschikbaar voor zowel DC- als AC-ingangsvermogen.
- 316 roestvrij staal is ideaal voor corrosiebestendigheid bij het verpompen van veel vloeistoffen
- 12 en 24 VDC-versies beschikbaar voor veel van de pompen
- 3 meter zuighoogte is mogelijk bij zelfaanzuigende modellen
- Chemisch bestendig ontwerp
- Maximum flow rate 28 GPM
- Maximum feet of head 32 ft
- Available with totally enclosed non-ventilated motor
De 316 SS-pompen zijn ideaal voor veel commerciële en industriële toepassingen waar een goede chemische compatibiliteit nodig is voor de bulkoverdracht van de systeemvloeistof. Alle pompen zijn standaard voorzien van een koolstof/keramische/Viton® mechanische balgafdichting.
De gestripte draden zorgen voor eenvoudige integratie in uw systeem.
Levering: Inclusief gestripte kabeldraden.
- Maximale stroomsnelheid:106 L/min (28 gal./min)
- Stroom:230 VAC
- Omschrijving:316 SS Low-Flow Close-Coupled Centrifugal Pump, 28 gal./min, 230V
- Hoogte:15,2 cm
- Lengte:21,6 cm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:72021-26
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:0,75 NPT(F)
- Outlet connection:0,75 NPT(F)
- Motor type:TENV
- Maximumtemperatuur:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:10,2 cm
- Max. head:16 ft.
Frequently Bought Together