Masterflex® Close-Coupled Centrifugal Pump, 20 GPM/20 ft, 316 SS, Low-Flow; 12VDC
Catalogus # MFLX72021-21
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Compacte roestvrijstalen pompen beschikbaar voor zowel DC- als AC-ingangsvermogen.
- 316 roestvrij staal is ideaal voor corrosiebestendigheid bij het verpompen van veel vloeistoffen
- 12 en 24 VDC-versies beschikbaar voor veel van de pompen
- 3 meter zuighoogte is mogelijk bij zelfaanzuigende modellen
- Chemisch bestendig ontwerp
- Maximum flow rate 20 GPM
- Maximum feet of head 20 ft
- Available with open drip proof motor
De 316 SS-pompen zijn ideaal voor veel commerciële en industriële toepassingen waar een goede chemische compatibiliteit nodig is voor de bulkoverdracht van de systeemvloeistof. Alle pompen zijn standaard voorzien van een koolstof/keramische/Viton® mechanische balgafdichting.
De gestripte draden zorgen voor eenvoudige integratie in uw systeem.
Levering: Inclusief gestripte kabeldraden.
- Maximale stroomsnelheid:75,7 L/min (20 gal./min)
- Stroom:12 VDC; 8,5 A
- Max. druk:150 psi
- Omschrijving:316 SS Low-Flow Close-Coupled Centrifugal Pump, 20 gal./min, 12VDC
- Hoogte:15,2 cm
- Lengte:21,6 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:72021-21
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:0,75 NPT(F)
- Outlet connection:0,75 NPT(F)
- Motor type:ODP
- Maximumtemperatuur:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:10,2 cm
- Max. head:6,1 m (20 ft.)
Frequently Bought Together