Masterflex® Mechanically Coupled High-Head Centrifugal Pump, 240 GPM/128 ft, 304 SS; 208-230/460 VAC
Catalogus # MFLX70725-36
Leverancier: Avantor Fluid Handling
IP55 washdown
1 year warranty
Over dit artikel
Robuuste continue dienst met chemische en corrosiebestendigheid.
- Close-coupled ontwerp bespaart ruimte; vereenvoudigt onderhoud en installatie
- Componenten van het vloeistofeinde van roestvrij staal zorgen voor corrosiebestendigheid
- Veelzijdige montage kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd
- Back-pullout-constructie maakt revisie van waaier en afdichting mogelijk zonder de zuig- en persaansluitingen te verstoren
- De afvoer in het midden bovenaan en de voetsteun onder de behuizing zorgen voor zelfontluchting en verminderen verkeerde uitlijning door leidingbelastingen
- Hoge bedrijfsefficiëntie verlaagt de bedrijfskosten
- Maximum flow rate 240 GPM
- Maximum feet of head 128 ft
- Operates on 208-230/460 VAC
De mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen, gemaakt van roestvrij staal 304, zijn ideaal voor voedsel- en farmaceutische verwerkingsfabrieken, maar ook voor water- en afvalwaterbehandelingscentra. Ze zijn voorzien van hoogwaardige mechanische asafdichtingen en O-ringen. Er zijn ook optionele materialen verkrijgbaar voor toepassingen bij hoge temperaturen en chemicaliën. Neem voor meer informatie contact op met een toepassingsspecialist.
Levering: Inclusief kabeldoos voor vaste bedrading.
- Maximale stroomsnelheid:908,5 L/min (240 gal./min)
- Stroom:230/460 VAC; 60 Hz; 12,6/6,3 A
- Max. druk:8,6 bar (230 psi)
- Max. viscositeit:352 cP
- Omschrijving:Mechanically Coupled 304 SS Pump, High-Head, 240 gal./min, 5 Hp, 208-230/460 VAC
- Hoogte:48,7 cm
- Lengte:25,2 cm
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Model:70725-36
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:2,5" flange
- Motor hp:5
- Outlet connection:1,5" flange
- Motor type:TEFC
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:21,3 cm
- Max. head:39 m (128 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together