Masterflex® Mechanically Coupled High-Head Centrifugal Pump, 160 GPM/205 ft, 304 SS; 208-230/460 VAC
Catalog # MFLX70725-31
Supplier: Avantor Fluid Handling
IP55 washdown
1 year warranty
About this item
Robuuste continue dienst met chemische en corrosiebestendigheid.
- Close-coupled ontwerp bespaart ruimte; vereenvoudigt onderhoud en installatie
- Componenten van het vloeistofeinde van roestvrij staal zorgen voor corrosiebestendigheid
- Veelzijdige montage kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd
- Back-pullout-constructie maakt revisie van waaier en afdichting mogelijk zonder de zuig- en persaansluitingen te verstoren
- De afvoer in het midden bovenaan en de voetsteun onder de behuizing zorgen voor zelfontluchting en verminderen verkeerde uitlijning door leidingbelastingen
- Hoge bedrijfsefficiëntie verlaagt de bedrijfskosten
- Maximum flow rate 160 GPM
- Maximum feet of head 205 ft
- Operates on 208-230/460 VAC
De mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen, gemaakt van roestvrij staal 304, zijn ideaal voor voedsel- en farmaceutische verwerkingsfabrieken, maar ook voor water- en afvalwaterbehandelingscentra. Ze zijn voorzien van hoogwaardige mechanische asafdichtingen en O-ringen. Er zijn ook optionele materialen verkrijgbaar voor toepassingen bij hoge temperaturen en chemicaliën. Neem voor meer informatie contact op met een toepassingsspecialist.
Delivery: Inclusief kabeldoos voor vaste bedrading.
- Maximale stroomsnelheid:605,7 L/min (160 gal./min)
- Stroom:208 - 230/ 460 VAC; 60 Hz; 20,0-19/9,5 A
- Max. druk:15,8 bar (230 psi)
- Max. viscositeit:352 cP
- Omschrijving:Mechanically Coupled 304 SS Pump, High-Head, 160 gal./min, 208-230/460 VAC
- Hoogte:34 cm
- Lengte:56,2 cm
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:70725-31
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:2" flange
- Motor hp:7,5
- Outlet connection:1,25" flange
- Motor type:TEFC
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:29,4 cm
- Max. head:205 ft.
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together