Masterflex® Mechanically Coupled Centrifugal Pump, 40 GPM/100 ft, 304 SS, Horizontal; 208-230/460 VAC
MFLX70725-02
CE Compliant
IP55 washdown
Chemisch bestendige pompkoppen bieden betrouwbare prestaties en continue service.
- Mechanisch kortgekoppeld ontwerp bespaart ruimte en vereenvoudigt installatie en onderhoud
- Back pullout constructie — montage en revisie van waaier en afdichting zonder de zuig- en persaansluitingen te vervormen
- Bovenste middellijnafvoer en voetsteun onder de behuizing zorgen voor zelfontluchting en verminderen verkeerde uitlijning door leidingbelastingen
- Maximum flow rate 40 GPM
- Maximum feet of head 100 ft
De mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen, gemaakt van roestvrij staal 304, zijn ideaal voor voedsel- en farmaceutische verwerkingsfabrieken, maar ook voor water- en afvalwaterbehandelingscentra. Ze zijn voorzien van hoogwaardige mechanische asafdichtingen en O-ringen. Er zijn ook optionele materialen verkrijgbaar voor toepassingen bij hoge temperaturen en chemicaliën. Neem voor meer informatie contact op met een toepassingsspecialist.
: Inclusief kabeldoos voor vaste bedrading.
- Maximale stroomsnelheid:151,4 L/min (40 gal./min)
- Stroom:208 - 230/ 460 VAC; 60 Hz; 2,8-2,6/1,3 A; 1 phase
- Max. druk:8,6 bar (125 psi)
- Max. viscositeit:352 cP
- Omschrijving:304 SS Mechanically Coupled Pump, 40 gal./min, 208-230/460 VAC; Hor.
- Hoogte:24,4 cm
- Lengte:33,3 cm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:70725-02
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1,25 NPT(F)
- Motor hp:1-1/2
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:27 cm
- Max. head:30,4 m (100 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together