Masterflex® complete vat- en containerpompen, Avantor®
Drum Pump, 35 gal./min, 39", PP, ODP, 230 VAC, 50 Hz, 132,49 L/min (35 gal./min), 230 VAC; 50 Hz, 10000 rpm
Catalogus # MFLX70613-05
CE Compliant
Intrinsicaly safe
UL Listed
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® complete vat- en containerpompen, Avantor®
Catalogus # MFLX70613-05
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Intrinsicaly safe
UL Listed
Ga naar:
Product Details & Documents
Het systeem omvat pompslang en motor—opties voor slangmateriaal zorgen voor chemische compatibiliteit.
- Debiet 35 GMP voor alle modellen
- Uitgerust met regelmotoren met variabel toerental (behalve lucht- en explosieveilige modellen) voor extra veiligheid en controle
- Onderhoud wordt verminderd zonder mechanische afdichtingen
- Run droog vermogen
Vat- en containerpompen zijn ontworpen om een verscheidenheid aan vloeistoffen veilig over te brengen uit vaten, tanks en kleine opslagvaten. Materialen zoals PP, PVDF, CPVC en 316 SS bieden uitstekende chemische weerstand tegen corrosieve vloeistoffen. Bestel optioneel doseermondstuk bij "Accessoires" voor extra controle.
Levering: Inclusief elektromotor met 5 meter lang netsnoer en pompslang.
Specificaties
- Maximale stroomsnelheid:132,49 L/min (35 gal./min)
- Stroom:230 VAC; 50 Hz
- Omschrijving:Drum Pump, 35 gal./min, 39", PP, ODP, 230 VAC, 50 Hz
- Seq:02
- Max. motor RPM:10000 rpm
- Cat. No.:MFLX70613-05
- Motor hp:1
- Stopcontact aansluiting:1" hose barb
- Maximumtemperatuur:55 °C (130 °F)
- Motor type:ODP
- Met media bevochtigde materialen:Polypropylene, carbon, Hastelloy
- Tube length, inlet:39"
- Model:70613-05
- Garantie:3 years
- CE wettelijke goedkeuring:Yes
- Max. viscositeit:1500 cP
- UL US regulatory approval:Yes
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalBeschikbaarheidPrice
- Strainer for Drum Pumps, PP
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Drum Pump Tube Set, PP, 39" L
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Replacement Wall Mounting Bracket for Drum PumpsReplacement Wall Mounting Bracket for Drum PumpsMFLX70604-90Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 78,30 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Replacement Barrel Adapter for Drum Pumps, PPReplacement Barrel Adapter for Drum Pumps, PPMFLX70604-92Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 76,90 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Drum Pump Tube Set, PP, 47"L
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Dispensing Nozzle, PVDF, with 6-ft of PVC hoseDispensing Nozzle, PVDF, with 6-ft of PVC hoseMFLX70604-98Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 160,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Drum Pump Tube Set, PVDF, 39"
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Drum Pump Tube Set, PVDF, 47"
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Drum Pump Tube Set, CPVC, 39"L
Productinformatie
- Catalogus #Motor typeStroomBeschikbaarheidPrice
- Replacement motor, TEFC, 230 VAC, 50 HzReplacement motor, TEFC, 230 VAC, 50 HzMFLX70604-16Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)230 VAC; 50 HzLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 590,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Drum Pump Tube Set, CPVC, 47"L
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.