Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Acrylic Housing and Stainless Steel Fittings without valve, 2 L/min Carbon Dioxide
Catalogus # MFLX68560-92
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor laboratoria en fabrieksprocessen waar meerdere gassen worden gebruikt.
- Gemakkelijk te lezen Engelse of metrische schalen
- Verwisselbare schalen voor routinegassen
- Klant converteerbaar paneel naar gedeeltelijke of volledige in-line gemonteerde configuraties
- Paneelmontage door middel van zeskantmoeren
- Eenvoudige demontage en montage voor reiniging
- Flowmeter features stainless steel fittings and Viton® o-ring
Veelzijdige acryl flowmeters zijn speciaal ontworpen voor kooldioxide. Debietmeters worden aangeboden met of zonder ingebouwde naaldventielen met lage hysteresis. Debietmeters voor paneelmontage zonder kleppen of gebruik in gedeeltelijk of volledig in-line gemonteerde configuraties. Flowmeters hebben een stabiele, gemakkelijk af te lezen vlotter voor snelle meetwaarden.
Waarschuwing: Dit product is niet goedgekeurd of bedoeld voor, en mag niet worden gebruikt voor, medische, klinische, chirurgische of andere patiëntgerichte toepassingen.
- Maximale stroomsnelheid:2 L/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Acrylic Flowmeter w/o Valve for CO2, SS, 2 L/min
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Model:68560-92
- Wetted materials:316 SS
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:316 stainless steel
- Valve:No
Frequently Bought Together