Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading with Dual Optical Alarms, Aluminum Housing, 1,682 mL/min Air
Catalog # MFLX33402-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Bescherm apparatuur met automatische debietbewaking via hoge en lage alarmen.
- Bescherm uw apparatuur tegen schade veroorzaakt door extreme stroomsnelheden
- Beschikt over dubbel gemonteerde LED-ontvanger/sensoren met optische sensoren
Deze debietmeters met een diameter van 150 mm zijn voorzien van twee niet-invasieve optische sensoren die gemakkelijk langs beide zijden van de meter omhoog en omlaag glijden om hoge en lage debieten in te stellen. De meter is ideaal voor gebruik met een alarm, klep of andere apparaten om de stroom te regelen met behulp van NPN- en PNP-transistoruitgangen. Het compacte ontwerp en het gebruiksgemak maken deze meter perfect voor laboratorium- en industrieel gebruik.
- Maximale stroomsnelheid:1682 ml/min
- Output:One NPN and one PNP transistor
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading with Dual Optical Alarms, Aluminum Housing, 1,682 ml/min Air
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:33402-10
- Float material:Stainless Steel
- Max. air flow rate:1682 ml/min
- Reproduceerbaarheid:±0,5% full-scale
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Aluminium
Frequently Bought Together