Over dit artikel
Bereik een hoge nauwkeurigheid en een lage drukval!
- Volledige druk daalt zo laag als 0,1 psid tot 0,69 psid
- Meet 30 standaardgassen met een turndown-ratio van 200:1
- Instellen en bedienen vanaf een gebruiksvriendelijk toetsenbord
- Runs on 7 to 30 VDC power
Door gebruik te maken van een nieuwere laminaire differentiaaldrukstroomtechnologie, hebben deze massastroommeters en -regelaars een veel lagere drukval over het instrument. Meters en controllers hebben geen opwarmtijd nodig en bieden een responstijd van 10 ms voor meters en 100 ms voor controllers. Typische toepassingen zijn onder meer luchtbemonstering, aardgasmeting en -kalibratie, en gasanalyse en -totalisatie. Kies uit 130 verschillende gassen in realtime met de gas- en gasmixkalibraties die al in de meter of controller zijn geprogrammeerd. Een geïntegreerd toetsenbord rond het display is alles wat nodig is om de unit te programmeren voor onderhoud. De 0 tot 5 VDC-uitgang maakt verzending mogelijk van de stroomwaarde naar een extern display, recorder of controller die een klep of pomp regelt.
Met batterijgevoede meters kunt u de meter van de ene locatie naar de andere brengen om het debiet vast te stellen en ter plaatse te kalibreren. Ze hebben een monochroom display en oplaadbare geïntegreerde batterijpakketten.
Voltage-Powered Meters en Controllers zijn ontworpen voor gebruik in één gebied en hebben een dynamisch TFT-kleurenscherm (thin-film transistor) met achtergrondverlichting. Het TFT-display toont tegelijkertijd het debiet, de leidingdruk, de vloeistoftemperatuur en (voor regelaars) het instelpunt. Zie eenvoudig wanneer het apparaat zich binnen het maximale bereik of buiten bereik bevindt: elke numerieke aflezing van de vier parameters verandert in geel bij 100% van het bereik of rood bij 128% van het bereik. Zowel stroom- als invoer-/uitvoersignalen worden verzonden via een enkele multipin-connector.
- Maximale stroomsnelheid:250 L/min
- Nauwkeurigheid:±(0,8R + 0,2FS)
- Communicatie-interface:RS-232
- Display type:7-line x 4-digit LCD; 1,25"H flow display, bright TFT
- Max. druk:50 psi
- Min. debiet:0 L/min
- Process connection:3/4" NPT(F)
- Omschrijving:Gas mass Flowmeter, 250 L/min, with color TFT display and 303 SS fittings
- Seq:31
- Environmentally Preferable:
- Model:32935-38
- Wetted materials:303 and 302 SS, Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum
- Max. particulate size:50 µm
- Min. operating temperature:–10 °C (14 °F)
- Pressure drop at max. flow:0,6 psid
- Turndown ratio:200:1
- Productie:0 to 5 VDC
- Max. bedrijfstemperatuur:50 °C (122 °F)
- Aansluiting:8-pin mini-DIN
- Reproduceerbaarheid:±0,2% full-scale
- Reactietijd:10 ms
- Garantie:LTD life time
- VPE:1
- Gas type:Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
- Media type:Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen