Masterflex® Variable Area Impact-Resistant Flowmeter without Valve, Direct Read, Polycarbonate Housing; 1.2 LPM, Air
Catalogus # MFLX32900-18
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Precisieregelventiel voor nauwkeurige, lekvrije stroomregeling.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
- Gebouwd met duurzaam polycarbonaat frame voor robuuste toepassingen
- Ontworpen met schaalverdeling in het Engels en metrisch voor extra flexibiliteit
Deze direct afleesbare flowmeters zijn gegoten van slagvast, resistent polycarbonaat en worden geleverd met schalen in zowel Engelse als metrische eenheden voor vloeistof en lucht, allemaal met 10:1 turndown ratio's. Deze flowmeters zijn ontworpen om maximale drukken tot 100 psig en temperaturen tot 150 °F te handhaven. Flowmeters zijn ideaal voor OEM-toepassingen.
- Maximale stroomsnelheid:1,2 L/min
- Nauwkeurigheid:±4% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Polycarbonate Flowmeter, 0,1-1,2 L/min, Air Stainless Steel,no Valve
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:32900-18
- Float material:Stainless Steel
- Flow Tube material:Polycarbonate
- Min. operating temperature:0 °C (32 °F)
- O-Ring material:Viton®
- Turndown ratio:10:1
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±1% full-scale
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PC
- Fitting material:Stainless Steel
- Fluid type:Air
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together