Masterflex® Liquid Flow Switch for Threaded Plastic Piping, Open; 2.5 GPM
MFLX32774-68
NSF international certified
- Model:
- 32774-68
- 32774-60
- 32774-66
- 32774-64
- 32774-62
- Max. druk:
- 100 psi
- 100 psi
- 100 psi
- 100 psi
- 100 psi
- Max. bedrijfstemperatuur:
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Wetted materials:
- polypropylene, Viton®, 316 SS, and PH 15-7 Mo stainless steel
- polypropylene, Viton®, 316 SS, and PH 15-7 Mo stainless steel
- polypropylene, Viton®, 316 SS, and PH 15-7 Mo stainless steel
- polypropylene, Viton®, 316 SS, and PH 15-7 Mo stainless steel
- polypropylene, Viton®, 316 SS, and PH 15-7 Mo stainless steel
- Process connection:
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- Hoogte:
- 40749"
- 40749"
- 40749"
- 40749"
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Snel aan te sluiten op kunststof leidingen met schroefdraad.
- Chemisch bestendig — materialen die in contact komen met roestvrij staal en polypropyleen
- Moeiteloos te installeren met 1/2" NPT(M)-aansluitingen
- NSF en FDA goedgekeurd
Deze normaal open schakelaars hebben 3/4" NPT(F)-poorten voor een snelle aansluiting op kunststof leidingen met schroefdraad. Polypropyleen en roestvrijstalen natte delen bieden een uitstekende chemische weerstand. De materialen zijn ook NSF-goedgekeurd en voldoen aan de FDA; goedgekeurd voor drinkwaterbehandelingstoepassingen zoals chlorinators, zuiveraars en verwarmingstoestellen. Schakelaars zijn inclusief 24-inch aansluitdraden.
- Maximale stroomsnelheid:2,5 gal./min
- Max. druk:100 psi
- Process connection:0,75 NPT(F)
- Omschrijving:Liquid flow switch for threaded plastic piping; 2,5 gal./min
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:32774-68
- Wetted materials:polypropylene, Viton®, 316 SS, and PH 15-7 Mo stainless steel
- Max. bedrijfstemperatuur:100 °C (212 °F)
- Hoogte:40749"
- Garantie:1 year
- VPE:1
Frequently Bought Together