Masterflex® Liquid Flow Switch for High Inline Pressures, Brass; 0.5 GPM
Catalogus # MFLX32774-32
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Specificaties
Bekijk alle productconfiguraties- Catalog No:
- MFLX32774-32
- MFLX32774-40
- MFLX32774-48
- Model:
- 32774-32
- 32774-40
- 32774-48
- Max. druk:
- 1500 psi
- 1500 psi
- 1500 psi
- Max. bedrijfstemperatuur:
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- Wetted materials:
- Brass, PPS composite, 316 SS, and fluorocarbon
- Stainless Steel, PPS composite, 316 SS, and fluorocarbon
- Stainless Steel, PPS composite, 316 SS, and fluorocarbon
- Process connection:
- 0,375 NPT(M)
- 0,375 NPT(M)
- 0,375 NPT(M)
- Hoogte:
- 40751"
- 40751"
- 40751"
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Momenteel aan het bekijken
Specificaties
Over dit artikel
Ideaal voor hogedruktoepassingen.
- Weerstaat tot 1500 psi
- Moeiteloos te installeren met 3/8" NPT(M)-aansluitingen
De magnetische PPS-composietzuiger uit één stuk maakt deze normaal open schakelaars ideaal voor hogedruktoepassingen. De single pole single throw (SPST) schakelaars zijn bestand tegen maximaal 1500 psi bij 70 °F (21 °C)! Gebruik een 100 µm filter om je schakelaar te beschermen. Schakelaars zijn voorzien van 24 tot 26" looddraden.
- Maximale stroomsnelheid:0,5 gal./min
- Max. druk:1500 psi
- Process connection:0,375 NPT(M)
- Omschrijving:Brass liquid flow switch for high inline pressures; 0,5 gal./min
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:32774-32
- Wetted materials:Brass, PPS composite, 316 SS, and fluorocarbon
- Max. bedrijfstemperatuur:135 °C (275 °F)
- Hoogte:40751"
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Brass
Frequently Bought Together