Masterflex® Electro-Optic Point-Level Sensor, Isoplast, Wet Sink; 3/8" NPT(M)
Catalogus # MFLX32772-12
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
UL Listed
Over dit artikel
Geen verstopping of slijtage—bevatten geen bewegende delen.
- Detecteer vloeistoffen ongeacht geleidbaarheid, kleur of soortelijk gewicht
- Zuinig en compact - ingebouwde schakelelektronica in vaste toestand
- Installatie uit één stuk - gewoon schroeven in de bovenkant of zijkant van uw tank
Deze betrouwbare, elektro-optische niveausensoren bevatten geen bewegende onderdelen die kunnen verstoppen of slijten. Sensoren bieden een herhaalnauwkeurigheid van ± 1 mm en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan materialen om zelfs aan de meest veeleisende toepassingen te voldoen.
Installatie is eenvoudig en snel via de tanktop, onderkant of zijkant. De schakelaars kunnen worden gebruikt voor detectie van een laag, gemiddeld of hoog vloeistofniveau. Solid State-schakeling zorgt voor betrouwbaarheid gedurende een lange levensduur. Regelaar apart bestellen.
- Max. druk:150 psi
- Omschrijving:Electro-Optic Point-Level Sensor, Isoplast, Wet Sink; 3/8" NPT(M)
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:32772-12
- Wetted materials:Isoplast
- Max. process temperature:100 °C
- Process mount:3/8" NPT(M)
- Relay output:30 VDC at 40 mA max
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Stroom:12 VDC
Frequently Bought Together