Ontworpen voor pompregeling in verschillende toepassingen en leidingmaten - continu aanpassen tijdens bedrijf.
- Gemakkelijke interface met pompen om het pompen te regelen
Deze Masterflex® industriële stromingsschakelaars zijn verkrijgbaar in drie modelvarianten. Kies uit een stromingsschakelaar voor gebruik met bijtende vloeistoffen zoals milde zuren, een stromingsschakelaar voor gebruik in vloeistoffen met veel verontreinigde deeltjes of stromingsschakelaars die samenwerken met chemische voedingspompen.
Stromingsschakelaar voor gebruik met bijtende vloeistoffen zoals milde zuren zijn ontworpen voor pompregeling in verschillende toepassingen en leidingmaten - worden standaard geleverd met meerdere sleepschijven voor uitgebreide stroombereiken. Modellen 32617-56, -58 en -60 hebben natte oppervlakken van Noryl®, 316 roestvrij staal en EPDM-elastomeerstandaard. Deze schakelaars reageren alleen op stroming, onafhankelijk van leidingdruk, temperatuur of omgeving.
Stromingsschakelaar voor gebruik in vloeistoffen met veel deeltjes die verontreinigd zijn met een intrinsiek veilig relais waardoor het model kan worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Modellen 32614-62 en -64 zijn geconstrueerd met een messing behuizing, Noryl-deksel en 316 SS-hardware.
Stromingsschakelaars die communiceren met chemische voedingspompen kunnen worden gebruikt in geïsoleerde stand-alone systemen of als onderdeel van grote complexe systemen. Modellen 32617-66 en -68 zijn gemaakt van G.E. Noryl® (PPO), 316 roestvrij staal en epoxy. Gebruik in allerlei vloeistofsystemen waarbij additieven aan primaire bulkvloeistoffen worden geïnjecteerd, zowel in continue als in batchsystemen.
- Maximale stroomsnelheid:1 gal./min
- Omschrijving:Flow Switch 3/4" NPT on 1" Pipe Tee, 1 gal./min On / 0,8 gal./min Off, 240 VAC
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:32617-68
- Productie:SPNC or SPNO
- Max. bedrijfstemperatuur:180 °F
- Hoogte:62550"
- VPE:1
- Housing material:Noryl
- Pipe size:1" diameter