Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Brass Fittings, Panel-mount without Valve; 260 sL/min Oxygen
Catalogus # MFLX32605-62
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Door de roterende meetbuis kan één meter worden gebruikt voor vijf gassen.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
- Gebouwd met duurzaam polycarbonaat frame voor robuuste toepassingen
- Ontworpen met schaalverdeling in het Engels en metrisch voor extra flexibiliteit
- Gebruik met meerdere routinegassen voor laboratorium- en industriële toepassingen
Deze flowmeters zijn ontworpen voor toepassingen met een middelgroot debiet en bevatten nauwkeurig bewerkte fittingen van glas en messing of roestvrij staal om nauwkeurige en economische oplossingen voor debietmeting te bieden. Draai gewoon de glazen meetbuis om het gas af te lezen dat u gaat gebruiken: zuurstof, stikstof, helium, kooldioxide en argon.
- Maximale stroomsnelheid:260000 ml/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:150 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Brass Fittings, Panel-mount without Valve; 260 sL/min Oxygen
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Model:32605-62
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. argon flow rate:230000 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:220000 ml/min
- Max. helium flow rate:650000 ml/min
- Max. N₂ flow rate:270000 ml/min
- Max. O₂ flow rate:260000 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PC
- Fitting material:Brass
- Process connection:0,375" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together