Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Stainless Steel Fittings, Panel-mount with Valve; 18 scfm Oxygen
Catalog # MFLX32605-59
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Door de roterende meetbuis kan één meter worden gebruikt voor vijf gassen.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
- Gebouwd met duurzaam polycarbonaat frame voor robuuste toepassingen
- Ontworpen met schaalverdeling in het Engels en metrisch voor extra flexibiliteit
- Gebruik met meerdere routinegassen voor laboratorium- en industriële toepassingen
Deze flowmeters zijn ontworpen voor toepassingen met een middelgroot debiet en bevatten nauwkeurig bewerkte fittingen van glas en messing of roestvrij staal om nauwkeurige en economische oplossingen voor debietmeting te bieden. Draai gewoon de glazen meetbuis om het gas af te lezen dat u gaat gebruiken: zuurstof, stikstof, helium, kooldioxide en argon.
- Maximale stroomsnelheid:509703,25 ml/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:150 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Stainless Steel Fittings, Panel-mount with Valve; 18 ft.³/min Oxygen
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Model:32605-59
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. argon flow rate:438911,13 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:438911,13 ml/min
- Max. helium flow rate:1203466 ml/min
- Max. N₂ flow rate:538020,1 ml/min
- Max. O₂ flow rate:509703,25 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PC
- Fitting material:316 Stainless Steel
- Process connection:0,375" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:316 SS
Frequently Bought Together