Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Panel-Mount
Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 0,25 gal./min Water, 0,1 L/min (0,025 gal./min), 1 L/min (0,25 gal./min), Water, No, PSF, 0,5" NPT(M)
Catalog # MFLX32471-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Panel-Mount
Catalog # MFLX32471-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
Jump to:
Product Details & Documents
Krijg betere resultaten dan acryl.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om een debiet te krijgen
- Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
Deze op een paneel gemonteerde flowmeters zijn voorzien van draaibare 90° elleboogadapters voor installatie op een paneel. Installatie is eenvoudig: boor gewoon twee gaten in uw paneel, steek meterfittingen door de gaten, zet vast met borgmoeren (meegeleverd) en draai de schaal voor een betere weergave.
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:1 L/min (0,25 gal./min)
- Min. stroomsnelheid:0,1 L/min (0,025 gal./min)
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 0,25 gal./min Water
- Seq:01
- Housing material:PSF
- Media type:Water
- Process connection:0,5" NPT(M)
- Valve:No
- Cat. No.:MFLX32471-00
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Model:32471-00
- Garantie:1 year
- Float material:PVC
- Max. bedrijfstemperatuur:115,5 °C (240 °F)
- Max. druk:150 psi