Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct-Read, Graph-Style, Aluminum Housing, 30 scfm Air
Catalogus # MFLX32206-08
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
UL Listed
ISO9001
Over dit artikel
Lees metingen in grafiekstijl eenvoudig direct af.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om de meetwaarden om te rekenen om het debiet te krijgen│Gebruik met lucht voor laboratorium- en industriële toepassingen
Gebruik voor industriële toepassingen onder hoge druk: installeer in elke configuratie, zelfs naast een bocht in uw pijpleiding. Een gekalibreerde borgveer elimineert de noodzaak om flowmeters verticaal te monteren of rechte stukken leiding voor of achter de meter te laten lopen. Deze robuuste flowmeters zijn relatief ongevoelig voor schokken en trillingen: de veer, de zuigerconstructie en de interne magneet compenseren ruwe procesomgevingen.
- Maximale stroomsnelheid:30 ft.³/min
- Min. stroomsnelheid:3 ft.³/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:1000 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Graph-Style, Aluminum Housing, 30 ft.³/min Air
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:115,5 °C (240 °F)
- Reproduceerbaarheid:±1%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Aluminium
- Fitting material:Anodized aluminum
- Media type:Air
- Process connection:0,25" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together